Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diisopropylcyanamide ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4952-1ML D4952-5ML
TCIAD4952-1MLEA 214 EUR InStock
TCIAD4952-1ML TCIAD4952-5ML
Diisopropylcyanamide ≥98.0% (par GC)
Diisopropylcyanamide


Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 94°C
Point de fusion: –27°C
Numéro MDL: MFCD00008865
Numéro CAS: 3085-76-5
EINECS: 221-401-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité