1-(2,6-Diméthylphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(2,6-Dimethylphenyl)thiourea, (2,6-Dimethylphenyl)thiourea, 1-(2,6-Xylyl)thiourea, N-(2,6-Dimethylphenyl)thiourea, 2,6-Dimethylphenylthiourea
D4958-5G D4958-25G
TCIAD4958-5GEA 101 EUR InStock
TCIAD4958-5G TCIAD4958-25G
1-(2,6-Diméthylphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(2,6-Diméthylphényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)NC(S)NH₂
MW: 180,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041165
Numéro CAS: 6396-76-5
EINECS: 229-005-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité