Dimethyl Dipropargylmalonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dipropargylmalonic acid Dimethyl ester, Dimethyl 2,2-di(prop-2-yn-1-yl)malonate
D4963-1G D4963-5G
TCIAD4963-1GEA 132 EUR InStock
TCIAD4963-1G TCIAD4963-5G
Dimethyl Dipropargylmalonate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl Dipropargylmalonate
Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00455571
Numéro CAS: 63104-44-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité