Diéthylcyanamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D4965-1G D4965-5G
TCIAD4965-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD4965-1G TCIAD4965-5G
Diéthylcyanamide ≥98.0% (par GC)
Diéthylcyanamide
Formule: C₅H₁₀N₂
Point d'ébullition: 188°C
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00001769
Numéro CAS: 617-83-4
EINECS: 210-532-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité