6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4967-1G D4967-5G
TCIAD4967-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAD4967-1G TCIAD4967-5G
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98.0% (par GC)
6,8-Dibromoimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
MW: 276,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD08460056
Numéro CAS: 63744-22-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité