2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluoro-D-cytidine, (2R,3R,4R,5R)-2-(4-Amino-5-fluoro-2-oxopyrimidin-1(2H)-yl)-5-methyltetrahydrofuran-3,4-diyl diacetate
D4969-1G D4969-5G D4969-25G
TCIAD4969-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAD4969-1G TCIAD4969-5G TCIAD4969-25G
2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2',3'-Di-O-acetyl-5'-deoxy-5-fluorocytidine
Formule: C₁₃H₁₆FN₃O₆
MW: 329,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07369302
Numéro CAS: 161599-46-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ba82de767c096485a4dbc22a46ca33401c40b1&vid=c5ba82de767c096485a4dbc22a46ca33401c40b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 191.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité