4,4-Diphenylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4973-1G D4973-5G
TCIAD4973-1GEA 86.9 EUR InStock
TCIAD4973-1G TCIAD4973-5G
4,4-Diphenylcyclohexanol ≥98.0% (par GC)
4,4-Diphenylcyclohexanol
Formule: C₁₈H₂₀O
Numéro MDL: MFCD00087400
Numéro CAS: 42420-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité