9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4978-200MG D4978-1G
TCIAD4978-200MGEA 61.6 EUR InStock
TCIAD4978-200MG TCIAD4978-1G
9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
9-(3,5-Dibromophenyl)carbazole
Formule: C₁₈H₁₁Br₂N
MW: 401,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD27939624
Numéro CAS: 750573-26-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1613cad966c59e61a6f467410e67963ca3a5d89&vid=d1613cad966c59e61a6f467410e67963ca3a5d89&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité