Acétal méthylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Acetaldehyde dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
A10939.14 A10939.22 A10939.36
A10939.14EA 40.2 EUR InStock
A10939.14 A10939.22 A10939.36
Acétal méthylique ≥98%
Acétal méthylique
Purity: 98+% CAS No.: 534-15-6 Molecular Formula: CH3CH(OCH3)2 Formula Weight: 90.12 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3670 Odour: Sweet Melting Point: -113° Boiling Point: 63-65° Beilstein Reference: 1697039 Merck Reference: 14,3226 UN No.: 2377 MDL No.: MFCD00008493
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C
Point de fusion: –113 °C
Densité: 0.852
Point d'éclair: –17 °C (1 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008493
Numéro CAS: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
ONU: 2377
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3226
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité