9-(9,9-Dimethylfluoren-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
D4981-1G D4981-5G
TCIAD4981-1GEA 163 EUR InStock
TCIAD4981-1G TCIAD4981-5G
9-(9,9-Dimethylfluoren-2-yl)-9H-carbazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
9-(9,9-Dimethylfluoren-2-yl)-9H-carbazole
Formule: C₂₇H₂₁N
MW: 359,47 g/mol
Numéro CAS: 866100-16-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité