4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4982-1G D4982-5G
TCIAD4982-1GEA 105 EUR InStock
TCIAD4982-1G TCIAD4982-5G
4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one ≥98.0% (par GC)
4,4-Diphenyl-2-cyclohexen-1-one
Formule: C₁₈H₁₆O
MW: 248,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075159
Numéro CAS: 4528-64-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 99.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité