1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4983-1G D4983-5G
TCIAD4983-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD4983-1G TCIAD4983-5G
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibromo-2,3-difluorobenzene
Formule: C₆H₂Br₂F₂
MW: 271,8849 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09835192
Numéro CAS: 156682-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité