4,7-Dibromo-1,10-phenanthroline hydrate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,7-Dibromo-1,10-phenanthroline
D4987-200MG D4987-1G
TCIAD4987-200MGEA 85.8 EUR InStock
TCIAD4987-200MG TCIAD4987-1G
4,7-Dibromo-1,10-phenanthroline hydrate ≥98.0% (par HPLC)
4,7-Dibromo-1,10-phenanthroline hydrate
Formule: C₁₂H₆Br₂N₂·xH₂O
MW: 338,00 g/mol
Point de fusion: 236°C
Numéro MDL: MFCD25562940
Numéro CAS: 156492-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 % (calcd.on anh.substance)
Water 3.0 to 7.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité