(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)dimethylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-MONOPHOS, (S)-N,N-Dimethyldinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine
D4993-1G D4993-5G
TCIAD4993-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD4993-1G TCIAD4993-5G
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)dimethylamine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
(S)-(+)-(3,5-Dioxa-4-phospha-cyclohepta[2,1-a;3,4-a']dinaphthalen-4-yl)dimethylamine
Formule: C₂₂H₁₈NO₂P
MW: 359,3576 g/mol
Numéro MDL: MFCD03426988
Numéro CAS: 185449-80-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69fcb61642d81ec61f1210f68e5524e39b9483f2&vid=69fcb61642d81ec61f1210f68e5524e39b9483f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +560 to +600 deg (C=0.3,CHCL3)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité