(11bR)-N,N-Bis[(1R)-1-phenylethyl]dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
D4994-200MG D4994-1G
TCIAD4994-200MGEA 139 EUR InStock
TCIAD4994-200MG TCIAD4994-1G
(11bR)-N,N-Bis[(1R)-1-phenylethyl]dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine ≥98.0% (par HPLC)
(11bR)-N,N-Bis[(1R)-1-phenylethyl]dinaphtho[2,1-d:1',2'-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-amine
Formule: C₃₆H₃₀NO₂P
Numéro MDL: MFCD08561138
Numéro CAS: 415918-91-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=484bcb5b2ac3cf306d01dd59fdca54d78b1dfa4c&vid=9911a4a0dd3875a56620ab86b515d1b33591bbcf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Elemental analysis (Nitrogen) 2.20 to 3.00 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité