4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4,4''-Dibromo-o-terphenyl
D4998-200MG D4998-1G
TCIAD4998-200MGEA 82.5 EUR InStock
TCIAD4998-200MG TCIAD4998-1G
4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4''-Dibromo-1,1':2',1''-terphenyl
Formule: C₁₈H₁₂Br₂
MW: 388,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD28138092
Numéro CAS: 24253-43-8
ONU: 3152
ADR: 9,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité