2,4-Dibromobenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,4-Dibromophenyl)methanol
D5002-1G D5002-5G
TCIAD5002-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD5002-1G TCIAD5002-5G
2,4-Dibromobenzyl alcohol ≥98.0% (par GC)
2,4-Dibromobenzyl alcohol
Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD09996906
Numéro CAS: 666747-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 80.0 to 84.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité