2-Bromotéréphtalate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5003-5G D5003-25G
TCIAD5003-5GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD5003-5G TCIAD5003-25G
2-Bromotéréphtalate de diméthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromotéréphtalate de diméthyle
Formule: C₁₀H₉BrO₄
MW: 273,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060638
Numéro CAS: 18643-86-2
EINECS: 242-476-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point gt. 53.0 and le 57.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité