1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Diiodo-m-xylene
D5005-1G D5005-5G
TCIAD5005-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD5005-1G TCIAD5005-5G
1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene ≥97.0% (par GC)
1,5-Diiodo-2,4-dimethylbenzene
Formule: C₈H₈I₂
MW: 357,96 g/mol
Numéro CAS: 4102-50-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité