7-(Diethylamino)-3-(2-thienyl)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5007-1G D5007-5G
TCIAD5007-1GEA 102 EUR InStock
TCIAD5007-1G TCIAD5007-5G
7-(Diethylamino)-3-(2-thienyl)coumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-(Diethylamino)-3-(2-thienyl)coumarin
Formule: C₁₇H₁₇NO₂S
MW: 299,39 g/mol
Numéro CAS: 117850-52-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Lambda max. 420.0 to 425.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1150 (MeOH, 420.0 to 425.0 nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité