7-Diethylamino-3-phenylcoumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-(Diethylamino)-3-phenylcoumarin
D5008-1G D5008-5G
TCIAD5008-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD5008-1G TCIAD5008-5G
7-Diethylamino-3-phenylcoumarin ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
7-Diethylamino-3-phenylcoumarin
Formule: C₁₉H₁₉NO₂
MW: 293,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00408422
Numéro CAS: 84865-19-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 155.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité