5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Diamino-1-methyluracil
D5010-1G D5010-5G
TCIAD5010-1GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD5010-1G TCIAD5010-5G
5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5,6-Diamino-1-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formule: C₅H₈N₄O₂
MW: 156,15 g/mol
Point de fusion: 270°C
Numéro MDL: MFCD00091924
Numéro CAS: 6972-82-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité