1,1'-Dibutyl-3,3,3',3'-tetramethylindotricarbocyanine Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Butyl-2-[7-(1-butyl-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-2H-indol-2-ylidene)-1,3,5-heptatrien-1-yl]-3,3-dimethyl-3H-indolium Hexafluorophosphate
D5013-1G D5013-5G
TCIAD5013-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD5013-1G TCIAD5013-5G
1,1'-Dibutyl-3,3,3',3'-tetramethylindotricarbocyanine Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
1,1'-Dibutyl-3,3,3',3'-tetramethylindotricarbocyanine Hexafluorophosphate
Formule: C₃₅H₄₅F₆N₂P
MW: 638,72 g/mol
Numéro CAS: 134339-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Lambda max. 743.0 to 748.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 4200 (MeOH, 743 to 748nm)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité