Phénylphosphonite de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Phenyldimethoxyphosphine
D5014-1G D5014-5G
TCIAD5014-1GEA 20.9 EUR InStock
TCIAD5014-1G TCIAD5014-5G
Phénylphosphonite de diméthyle ≥98.0% (par GC)
Phénylphosphonite de diméthyle
Formule: C₈H₁₁O₂P
MW: 170,15 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008352
Numéro CAS: 2946-61-4
EINECS: 220-960-6
ONU: 1760
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=67fb078402c7372fa701bd7502102fbea3e5b6a4&vid=67fb078402c7372fa701bd7502102fbea3e5b6a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité