2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
D5016-5G D5016-25G
TCIAD5016-5GEA 55 EUR InStock
TCIAD5016-5G TCIAD5016-25G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BF₂O₃
Numéro MDL: MFCD07368234
Numéro CAS: 170981-41-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité