9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid Pinacol ester, 9,9-Dimethyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)-9H-fluorene, 2-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
D5018-1G D5018-5G
TCIAD5018-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAD5018-1G TCIAD5018-5G
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₂₁H₂₅BO₂
MW: 320,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704229
Numéro CAS: 569343-09-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 134.0 to 138.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité