4,5-Dibromoveratrole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5019-5G D5019-25G
TCIAD5019-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD5019-5G TCIAD5019-25G
4,5-Dibromoveratrole ≥98.0% (par GC)
4,5-Dibromoveratrole
Formule: C₈H₈Br₂O₂
Numéro MDL: MFCD00014894
Numéro CAS: 37895-73-1
EINECS: 253-705-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11d4e0a39c72b44c5ffa4e1ff336c9953190e877&vid=11d4e0a39c72b44c5ffa4e1ff336c9953190e877&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 91.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité