3',5'-Dichloro-4'-Hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D5020-1G D5020-5G
TCIAD5020-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAD5020-1G TCIAD5020-5G
3',5'-Dichloro-4'-Hydroxyacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3',5'-Dichloro-4'-Hydroxyacetophenone
Numéro MDL: MFCD00016421
Numéro CAS: 17044-70-1
EINECS: 241-113-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e760f50f7ef9a545c60f00a48d493f016e3fb124&vid=e760f50f7ef9a545c60f00a48d493f016e3fb124&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité