2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-(2-ethylhexyl)-4H-thieno[3,4-c]pyrrole-4,6(5H)-dione
D5021-200MG D5021-1G
TCIAD5021-200MGEA 56.1 EUR InStock
TCIAD5021-200MG TCIAD5021-1G
2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-N-(2-ethylhexyl)-3,4-thiophenedicarboximide
Formule: C₁₄H₁₇Br₂NO₂S
MW: 423,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD23703120
Numéro CAS: 1231160-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité