Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,6'-Bis(methoxycarbonyl)-2,2'-bipyridine, 6,6'-Dimethoxycarbonyl-2,2'-bipyridine, 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid Dimethyl ester, Dimethyl [2,2'-bipyridine]-6,6'-dicarboxylate
D5025-200MG D5025-1G
TCIAD5025-200MGEA 60.5 EUR InStock
TCIAD5025-200MG TCIAD5025-1G
Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl 2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylate
Formule: C₁₄H₁₂N₂O₄
MW: 272,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD11042478
Numéro CAS: 142593-07-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point gt. 192.0 and le 196.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité