1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5029-1G D5029-5G
TCIAD5029-1GEA 55 EUR InStock
TCIAD5029-1G TCIAD5029-5G
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene ≥97.0% (par GC)
1,5-Dimethyl-2,4-bis[2-(trimethylsilyl)ethynyl]benzene
Formule: C₁₈H₂₆Si₂
MW: 298,58 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro CAS: 1379822-08-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité