3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromo-1,2,4-triazole
D5030-5G D5030-25G
TCIAD5030-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD5030-5G TCIAD5030-25G
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole ≥97.0% (par GC)
3,5-Dibromo-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₂HBr₂N₃
MW: 226,8600 g/mol
Numéro MDL: MFCD00487260
Numéro CAS: 7411-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61a9c48c968efd357e982d2b408d1a6771e1bd26&vid=61a9c48c968efd357e982d2b408d1a6771e1bd26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité