2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,7-Diiodo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
D5032-1G D5032-5G
TCIAD5032-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAD5032-1G TCIAD5032-5G
2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene ≥98.0% (par GC)
2,7-Diiodo-9,9-dimethylfluorene
Formule: C₁₅H₁₂I₂
MW: 446,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD12827985
Numéro CAS: 144981-86-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité