9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,5-Diphenyl-5H-dibenzo[b,d]silole
D5034-200MG D5034-1G
TCIAD5034-200MGEA 62.7 EUR InStock
TCIAD5034-200MG TCIAD5034-1G
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Diphenyl-9H-9-silafluorene
Formule: C₂₄H₁₈Si
MW: 334,49 g/mol
Numéro CAS: 5550-08-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité