2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: XPhos, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisopropylbiphenyl
D5038-1G D5038-5G
TCIAD5038-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD5038-1G TCIAD5038-5G
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par GC)
2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl
Formule: C₃₃H₄₉P
MW: 476,72 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117682
Numéro CAS: 564483-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5e41bb91d125f31dcfcab6e78aa5ac92becefbb&vid=f5e41bb91d125f31dcfcab6e78aa5ac92becefbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité