2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2,4-Dimethoxyphenyl)-2-butenoic acid
D5047-1G D5047-5G
TCIAD5047-1GEA 59.4 EUR InStock
TCIAD5047-1G TCIAD5047-5G
2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dimethoxy-beta-methylcinnamic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₄
MW: 222,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00512029
Numéro CAS: 7706-67-4
Merck Index: 14,03203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28ebfe5baca2307ed79e0c9d6177a790261989c8&vid=28ebfe5baca2307ed79e0c9d6177a790261989c8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité