2,7-Dibromophenanthrene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D5050-200MG D5050-1G
TCIAD5050-200MGEA 113 EUR InStock
TCIAD5050-200MG TCIAD5050-1G
2,7-Dibromophenanthrene ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromophenanthrene
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD09909861
Numéro CAS: 62325-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 203.0 to 207.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité