2,7-Dibromo-9-hexylcarbazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9-hexyl-9H-carbazole
D5055-1G D5055-5G
TCIAD5055-1GEA 44 EUR InStock
TCIAD5055-1G TCIAD5055-5G
2,7-Dibromo-9-hexylcarbazole ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9-hexylcarbazole
Formule: C₁₈H₁₉Br₂N
MW: 409,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD29089359
Numéro CAS: 654676-12-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité