3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,9-Diphenylcarbazole-3-boronic acid Pinacol ester, 3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-9H-carbazole, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(6,9-diphenylcarbazol-3-yl)-1,3,2-dioxaborolane
D5056-200MG D5056-1G
TCIAD5056-200MGEA 34.1 EUR InStock
TCIAD5056-200MG TCIAD5056-1G
3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,9-Diphenyl-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)carbazole
Formule: C₃₀H₂₈BNO₂
MW: 445,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD29089360
Numéro CAS: 1359833-28-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité