2,6-Dichloro-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D5061-1G D5061-5G
TCIAD5061-1GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD5061-1G TCIAD5061-5G
2,6-Dichloro-3-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂Cl₂IN
MW: 273,88 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094686
Numéro CAS: 148493-37-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité