Dexmedetomidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dex, (S)-Medetomidine hydrochloride, (+)-Medetomidine hydrochloride, (S)-4-[1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride, (S)-4-(α,2,3-Trimethybenzyl)-1H-imidazole hydrochloride, Precedex, 5-[(1S)-1-(2,3-Dimethylphenyl)ethyl]-1H-imidazole hydrochloride
D5062-20MG D5062-100MG
TCIAD5062-20MGEA 39.6 EUR InStock
TCIAD5062-20MG TCIAD5062-100MG
Dexmedetomidine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dexmedetomidine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₆N₂·HCl
MW: 236,74 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD12912677
Numéro CAS: 145108-58-3
Merck Index: 14,02946
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +49.0 to +54.0 deg (C=1, H2O)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité