N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5063-5G D5063-25G
TCIAD5063-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD5063-5G TCIAD5063-25G
N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diéthyl-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₆H₁₀F₃NO
MW: 169,15 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 43°C
Numéro MDL: MFCD00192034
Numéro CAS: 360-92-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité