1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3,4-Dimethylphenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-3(2H)-one
D5064-1G D5064-5G
TCIAD5064-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD5064-1G TCIAD5064-5G
1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-5-pyrazolone
Formule: C₁₂H₁₄N₂O
MW: 202,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD09795980
Numéro CAS: 277299-70-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fdffeb92a3a0742f658c36655a2323c5326347e&vid=3fdffeb92a3a0742f658c36655a2323c5326347e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité