Decahydroisoquinoline mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Decahydroisoquinoline (cis- and trans- mixture, predominantly cis-isomer)
D5067-5ML D5067-25ML
TCIAD5067-5MLEA 103 EUR InStock
TCIAD5067-5ML TCIAD5067-25ML
Decahydroisoquinoline mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC)
Decahydroisoquinoline
Formule: C₉H₁₇N
MW: 139,24 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00012096
Numéro CAS: 6329-61-9
EINECS: 228-702-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité