2,5-Dichloro-N-[2-(isopropylsulphonyl)phenyl]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,5-Dichloro-N-(2-(isopropylsulphonyl)phenyl)pyrimidin-4-amine
D5068-200MG D5068-1G
TCIAD5068-200MGEA 46.2 EUR InStock
TCIAD5068-200MG TCIAD5068-1G
2,5-Dichloro-N-[2-(isopropylsulphonyl)phenyl]pyrimidin-4-amine ≥97.0% (par HPLC, azote total)
2,5-Dichloro-N-[2-(isopropylsulphonyl)phenyl]pyrimidin-4-amine
Formule: C₁₃H₁₃Cl₂N₃O₂S
MW: 346,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD12827956
Numéro CAS: 761440-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1377ac56f1e9cfa238d8bbdb41443e7e7b80b103&vid=1377ac56f1e9cfa238d8bbdb41443e7e7b80b103&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 149.0 to 153.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité