4-[(6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy]aniline
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(4-Aminophenoxy)-6,7-dimethoxyquinoline, 4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)aniline
D5070-200MG D5070-1G
TCIAD5070-200MGEA 89.1 EUR InStock
TCIAD5070-200MG TCIAD5070-1G
4-[(6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy]aniline
4-[(6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy]aniline
Formule: C₁₇H₁₆N₂O₃
MW: 296,33 g/mol
Point de fusion: 214°C
Numéro MDL: MFCD19685633
Numéro CAS: 190728-25-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f660a16fac436b8e40c05cc28102d880e4b9088&vid=9f660a16fac436b8e40c05cc28102d880e4b9088&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 211.0 to 215.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité