1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D5071-200MG D5071-1G
TCIAD5071-200MGEA 31.9 EUR InStock
TCIAD5071-200MG TCIAD5071-1G
1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
1,5-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₆H₇F₃N₂
MW: 164,13 g/mol
Point d'ébullition: 71°C
Numéro MDL: MFCD04972844
Numéro CAS: 79080-31-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0fc1280ac1bf7078f575f5be5875dd917a392cd8&vid=0fc1280ac1bf7078f575f5be5875dd917a392cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité