3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Di-tert-butylbenzeneboronic acid, 3,5-bis(tert-butyl)phenylboronic acid, (3,5-Di-tert-butylphenyl)boronic acid
D5072-200MG D5072-500MG
TCIAD5072-200MGEA 52.8 EUR InStock
TCIAD5072-200MG TCIAD5072-500MG
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,5-Di-tert-butylphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₂₃BO₂
MW: 234,15 g/mol
Point de fusion: 182°C
Numéro MDL: MFCD07780212
Numéro CAS: 197223-39-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité