Docosyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Behenyl acrylate, Acrylic acid Docosyl ester, Acrylic acid Behenyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D5075-25G D5075-100G
TCIAD5075-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD5075-25G TCIAD5075-100G
Docosyl acrylate ≥95.0% (par GC) stabilisé
Docosyl acrylate
Formule: C₂₅H₄₈O₂
MW: 380,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080409
Numéro CAS: 18299-85-9
EINECS: 242-182-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité