2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dichloronicotinaldehyde, 2,4-Dichloropyridine-3-carboxaldehyde, 2,4-Dichloro-3-formylpyridine, 2,4-Dichloro-3-pyridinecarboxaldehyde
D5076-1G D5076-5G
TCIAD5076-1GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD5076-1G TCIAD5076-5G
2,4-Dichloro-3-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-3-formylpyridine
Formule: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD07437909
Numéro CAS: 134031-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=def09b8ee40cc9014044d0352994b4bf3ab4edec&vid=def09b8ee40cc9014044d0352994b4bf3ab4edec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité